Learn More
3M™ Embout de rechange Tracer™
Code produit. p-8006625
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu foncé
Conditionnement:
50 paires
Code produit. 12672615
Marque: 3M™ 7000103735
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Leur cordelette et le bouchon de couleur bleue sont détéctables, le bleu étant la seule couleur classée comme couleur non alimentaire. Cela les rend idéaux pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire
Bouchons d'oreilles détectables 3M™ E-A-R™ Tracer™ 20 TR-01-001
  • Design unique et breveté de la triple collerette
  • Bouchons et cordelette détectables
  • Grande facilité d’insertion grâce à sa longue tige
  • Matériau doux et durable
  • Taille unique pour la plupart des conduits auditifs
  • Parmi les plus hautes atténuations pour ce type de bouchons préformés (SNR 20dB)
  • Faciles à nettoyer
Bouchons d'oreilles détectables 3M™ E-A-R™ Tracer™ TR-01-100
  • Design unique et breveté de la triple collerette
  • Bouchons et cordelette détectables
  • Grande facilité d’insertion grâce à sa longue tige
  • Matériau doux et durable
  • Taille unique pour la plupart des conduits auditifs
  • Parmi les plus hautes atténuations pour ce type de bouchons préformés (SNR 20dB)
  • Faciles à nettoyer
  • SNR 32dB
  • Avec boîte de rangement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu foncé
Certifications/Conformité Approuvé CE
Quantité 50/Bte
Type de produit Bouchon d’oreille