Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND U
Pour une analyse uniforme et reproductible des composés apolaires et polaires, choisissez la colonne PLOT polaire sans libération de particules.
Marque: Thermo Scientific™ 26007-6000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour des séparations homogènes et reproductibles de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase de divinylbenzène éthylène glycol / diméthylacrylate polaire et les particules sont incorporées dans la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :- Composés polaires et apolaires
- HP-PLOT U
- Rt™-U-BOND
- CP-PoraPLOT U
- CP-PoraBOND U
- Supel-N PLOT
Spécification
Jusqu’à 190°C | |
0,32 mm | |
GC pour l’analyse des composés polaires | |
15 m |
0,32 mm | |
TracePLOT™ TG-BOND U | |
10 μm | |
Polaire |