Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Sieve 5A
Séparez les gaz AR / O2 et d’autres gaz permanents à l’aide de colonnes GC grâce aux dernières innovations de la technologie PLOT.
Marque: Thermo Scientific™ 26003-6100
Description
Pour la séparation de l’AR / O2 et d’autres gaz permanents, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A fournissent des résultats homogènes et reproductibles.
Applications :- Gaz permanents
- Gaz de raffinerie ou naturels
- Un traitement avancé de revêtement et de désactivation garantit l’intégrité de la couche poreuse de revêtement pour une efficacité chromatographique optimale.
- Le processus de désactivation donne un pic fin pour l’élution du CO, éliminant ainsi les traînées couramment vues dans d’autres colonnes.
- La haute rétention du tamis moléculaire facilite la séparation des gaz permanents à des températures supérieures à la température ambiante.
- Les particules uniformes restent adhérentes à la tubulure même après un cycle continu de la vanne.
- GS-Sieve
- HP PLOT Molsieve
- CP-Molsieve 5A
- Molsieve 5A
- AT™-Molsieve
- PLT-5A
- RT™-Sieve 5A
Spécification
Jusqu’à 300°C | |
0,53 mm | |
GC pour les gaz permanents, GC pour la raffinerie ou les gaz naturels, Séparation de l’Ar / O2 et d’autres gaz permanents | |
30 m |
0,53 mm | |
TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A | |
50 μm |