Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Sieve 5A
Séparez les gaz AR / O2 et d’autres gaz permanents à l’aide de colonnes GC grâce aux dernières innovations de la technologie PLOT.
Marque:  Thermo Scientific™ 26003-6070
500.82 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10198024
  • 1030.68€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour la séparation de l’AR / O2 et d’autres gaz permanents, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A fournissent des résultats homogènes et reproductibles.
Applications :
  • Gaz permanents
  • Gaz de raffinerie ou naturels
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Un traitement avancé de revêtement et de désactivation garantit l’intégrité de la couche poreuse de revêtement pour une efficacité chromatographique optimale.
  • Le processus de désactivation donne un pic fin pour l’élution du CO, éliminant ainsi les traînées couramment vues dans d’autres colonnes.
  • La haute rétention du tamis moléculaire facilite la séparation des gaz permanents à des températures supérieures à la température ambiante.
  • Les particules uniformes restent adhérentes à la tubulure même après un cycle continu de la vanne.
Semblable à :
  • GS-Sieve
  • HP PLOT Molsieve
  • CP-Molsieve 5A
  • Molsieve 5A
  • AT™-Molsieve
  • PLT-5A
  • RT™-Sieve 5A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Jusqu’à 300°C
0,53 mm
GC pour les gaz permanents, GC pour la raffinerie ou les gaz naturels, Séparation de l’Ar / O2 et d’autres gaz permanents
15 m
0,53 mm
TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A
50 μm