Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Q+
Séparez l’éthane, l’éthylène et l’acétylène de manière cohérente avec la colonne PLOT à polarité intermédiaire, essentiellement sans libération de particules.
Marque:  Thermo Scientific™ 26005-6060
318.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10679865
  • 688.17€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour des séparations homogènes et reproductibles de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase d’homopolymère divinylbenzène poreux à polarité intermédiaire, et les particules sont incorporées dans les parois de la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :
  • Séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base
Semblable à :
  • GS-Q
  • Rt™-QS-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Jusqu’à 250°C
0,53 mm
GC pour la séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base
15 m
0,53 mm
TracePLOT™ TG-BOND Q+
20 μm
Mi-polaire