Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Q+
Séparez l’éthane, l’éthylène et l’acétylène de manière cohérente avec la colonne PLOT à polarité intermédiaire, essentiellement sans libération de particules.
Marque:  Thermo Scientific™ 26005-6030
Code produit. 10249564
  • 846.59€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour des séparations homogènes et reproductibles de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase d’homopolymère divinylbenzène poreux à polarité intermédiaire, et les particules sont incorporées dans les parois de la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :
  • Séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base
Semblable à :
  • GS-Q
  • Rt™-QS-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Jusqu’à 250°C
0,32 mm
GC pour la séparation de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène à la ligne de base
30 m
0,32 mm
TracePLOT™ TG-BOND Q+
10 μm
Mi-polaire