Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT™ TG-BOND Alumine (désactivation Na2SO4)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les colonnes GC d’alumine Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND pour l’analyse linéaire et quantitative des hydrocarbures polaires non saturés.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
| Phase stationnaire | TracePLOT™ TG-BOND Alumina |
| À utiliser avec (application) | GC-MS |
| Épaisseur du film | 10 μm |
| Longueur (métrique) | 50 m |