Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT™ TG-BOND Alumine (désactivation Na2SO4)
Code produit. 10026554 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
50 m
50 m
Épaisseur du film:
5 μm
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10026554
Marque: Thermo Scientific™ 260016080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les colonnes GC d’alumine Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND pour l’analyse linéaire et quantitative des hydrocarbures polaires non saturés.
Applications :
  • Hydrocarbures C1-C5
  • Isomères d’hydrocarbures insaturés
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Une liaison forte empêche tout dommage des systèmes d’injection et de détection en raison de la libération de particules lors des opérations de commutation des vannes.
  • Les colonnes peuvent être régénérées pour restaurer une efficacité et une sélectivité complètes après adsorption de l’eau.
  • Des tests rigoureux garantissent que l’épaisseur de film (1,3-butadiène), la sélectivité (propadiène, méthylacétylène), la résolution (trans-2-butène, 1-butène) et l’efficacité de revêtement (1,3-butadiène) sont appropriées.
Semblable à :
  • Alumina-PLOT
  • AT™-Alumina
  • CP-Al2O3 / KCl
  • CP-Al2O3 / Na2SO4
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™-Alumina BOND (KCl)
  • Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Phase stationnaire TracePLOT™ TG-BOND Alumina
À utiliser avec (application) GC-MS
Épaisseur du film 10 μm
Longueur (métrique) 30 m