Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC d’alumine TracePLOT™ TG-BOND : Désactivation du KCl
Utilisez les colonnes GC d’alumine Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND pour l’analyse linéaire et quantitative des hydrocarbures polaires non saturés.
Marque: Thermo Scientific™ 26002-6050
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Utilisez les colonnes GC d’alumine Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND pour l’analyse linéaire et quantitative des hydrocarbures polaires non saturés.
Applications :- Hydrocarbures C1-C5
- Isomères d’hydrocarbures insaturés
- Une liaison forte empêche tout dommage des systèmes d’injection et de détection en raison de la libération de particules lors des opérations de commutation des vannes.
- Les colonnes peuvent être régénérées pour restaurer une efficacité et une sélectivité complètes après adsorption de l’eau.
- Des tests rigoureux garantissent que l’épaisseur de film (1,3-butadiène), la sélectivité (propadiène, méthylacétylène), la résolution (trans-2-butène, 1-butène) et l’efficacité de revêtement (1,3-butadiène) sont appropriées.
- Alumina-PLOT
- AT™-Alumina
- CP-Al2O3 / KCl
- CP-Al2O3 / Na2SO4
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™-Alumina BOND (KCl)
- Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
Spécification
0,32 mm | |
TracePLOT™ TG-BOND d’alumine | |
GC pour hydrocarbures C1-C5, GC pour les isomères d’hydrocarbures non saturés, Analyse linéaire et quantitative des hydrocarbures non saturés polaires | |
50 m |
0,32 mm | |
Jusqu’à 200°C | |
5 µm |