Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-XLBMS
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS présentent une colonne à faible polarité et à faible bleeding, adaptée à une grande variété d’applications.
383.11€ - 1526.04€
Spécification
Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
---|---|
Température max. | 340/360°C |
Polarité | Faiblement polaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11531134
|
Thermo Scientific™
26079-0200 |
10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11541134
|
Thermo Scientific™
26079-0350 |
15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11551134
|
Thermo Scientific™
26079-0470 |
30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11561134
|
Thermo Scientific™
26079-0480 |
30 m | 0,32 mm | 0,1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11571134
|
Thermo Scientific™
26079-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
497.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11581134
|
Thermo Scientific™
26079-1310 |
15m | 0.32 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11591134
|
Thermo Scientific™
26079-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
763.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11501144
|
Thermo Scientific™
26079-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
838.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11511144
|
Thermo Scientific™
26079-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1318.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11521144
|
Thermo Scientific™
26079-1550 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1526.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11531144
|
Thermo Scientific™
26079-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
801.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11541144
|
Thermo Scientific™
26079-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11551144
|
Thermo Scientific™
26079-2250 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11561144
|
Thermo Scientific™
26079-2840 |
15m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11571144
|
Thermo Scientific™
26079-2960 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11581144
|
Thermo Scientific™
26079-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11591144
|
Thermo Scientific™
26079-3340 |
15m | 0.53 mm | 1.50µm | N/A | N/A | N/A | |||||
11501154
|
Thermo Scientific™
26079-3360 |
30m | 0.53 mm | 1.50µm | N/A | N/A | N/A | |||||
11511154
|
Thermo Scientific™
26079-5780 |
20 m | 0,18 mm | 0,18 μm |
673.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Choisissez ces colonnes qui offrent une colonne à faible polarité et à faible bleeding adaptée à un large éventail d’applications.
- Phase stationnaire exclusive
- Sélectivité unique
- Semblables aux DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommandé dans les domaines suivants :
- Pesticides
- Congénères de PCB
- HAP
Spécification
TraceGOLD™ TG-XLBMS | |
340/360°C | |
Faiblement polaire |