Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC en métal TraceGOLD™ TG-WaxMT
Assurez une excellente reproductibilité de colonne à colonne grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT.
Marque: Thermo Scientific™ 26M88-2860
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Assurez une excellente reproductibilité de colonne à colonne grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT.
Conçues pour une reproductibilité de colonne à colonne supérieure- Phase polaire, polyéthylène-glycol
- Surface désactivée polaire liant bien le polymère résultant en une excellente stabilité thermique
- Résiste au stress oxydatif et aux dommages engendrés par les composés volatils fortement acides ou basiques mieux que les phases solides silicone
- Équivaut aux phases USP G14, G15, G20 et G39
- Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
- Arômes
- Huiles essentielles
- Amines
- Solvants
- Isomères de xylène
- Méthode EPA 603 pour l’acroléine / acrylonitrile
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
- Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Utilisation recommandée :
- Aldéhydes
- Huiles essentielles
- Solvants
- Xylènes
- Autre utilisation :
- Acides
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Acétates d’alditol (sucres)
- Amines–aliphatiques
- Amines–aromatiques
Semblable à :
- MXT™-Wax
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
Spécification
0,53 mm | |
0,53 mm | |
260°C | |
1,00 μm | |
1 µm | |
Polaire |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
GC pour méthode EPA 603 pour l’acroléine / acrylonitrile, GC pour les esters méthyliques d’acides gras (FAME), les composés de saveur, les huiles essentielles, les amines, les solvants et les isomères du xylène | |
40°C°C à 260°C | |
15 m |