Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne.
Marque:  Thermo Scientific™ 26086-2980
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10095834
  • 949.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-07-2024
Description
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne grâce aux colonnes Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylèneglycol désactivé vis-à-vis des bases
  • Absorption réduite et réponse accrue pour les composants basiques
  • Pas adaptée à une utilisation avec de l’eau ou des alcools
  • Applications :
  • Amines
  • Alkylamines
  • Diamines
  • Autres composés basiques
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Amines&endash;aliphatiques
  • Amines&endash;aromatiques
  • Autres utilisations :
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Aldéhydes
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Huiles essentielles
  • Semblable à :
  • CAM
  • Amine Carbowax™
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
Spécification
Spécification
0,53 mm
TraceGOLD
200/220°C
40°C°C à 220°C
30 m
Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 30 m de longueur
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS B
GC / MS pour amines, GC / MS pour les alkylamines, GC / MS pour les diamines, GC / MS pour les composés de base
1 µm
Polaire