Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Identifiez les acides organiques avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées tout en évitant les dommages oxydatifs grâce à cette colonne GC polaire à faible bleeding.
Marque: Thermo Scientific™ 26087-3340
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Identifiez les acides organiques avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées tout en évitant les dommages oxydatifs à l’aide de la colonne GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS A.
TraceGOLD TG-WaxMS A GC• Phase polaire Polyethylene glycol. Température maximale 250°C
• Résistante à l'oxidation et l'adsorption d'acides
• Idéale pour acides à masse moléculaire élevée.
Spécification
0.53 mm | |
0.53 mm | |
240/250°C | |
1.5 μm | |
Polar |
G25, G35 | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS A | |
GC/MS for Organic Acids, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols | |
15 m | |
1.5um thickness; 0.53mm ID; 15m length |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.