Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Code produit. 10229274 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10229274
Marque: Thermo Scientific™ 260871430
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez les acides organiques avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées tout en évitant les dommages oxydatifs grâce à cette colonne GC polaire à faible bleeding.
Identifiez les acides organiques avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées tout en évitant les dommages oxydatifs à l’aide de la colonne de GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS A.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylène glycol désactivé vis-à-vis des acides
  • Résiste aux dommages oxydatifs et à l’adsorption des acides
  • Excellentes formes de pics pour les acides avec un poids moléculaire élevé
  • Équivaut aux phases USP G25, G35
Applications :
  • Acides organiques
  • Acides gras libres
  • Alcools
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Acides
  • Acides carboxyliques
  • Acides organiques
  • Autres utilisations :
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Aldéhydes
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Huiles essentielles
  • Semblable à :
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température max. 240/250°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-WAXMS A
Type d’USP G25, G35
À utiliser avec (application) Analyse des acides gras libres, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour les alcools
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire
Description Épaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur