Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VRX
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
105m
20 m
30m
30 m
40 m
60m
60 m
75m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.53mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
- Phase stationnaire exclusive
- Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
- Parfaitement adaptées aux méthodes EPA 502.2, 524.2, 8021 et 8260 des États-Unis
- Similaires aux DB-VRX, Rtx-VRX
Recommandé dans les cas suivants :
- Polluants organiques volatils
- Composés aromatiques
Spécification
Spécification
| Température max. | 260°C |
| Diamètre (métrique) | 0.53mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0.53 mm |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-VRX |
| À utiliser avec (application) | GC/MS, GC/MS pour les composés de la méthode EPA 8021 des États-Unis |
| Épaisseur du film | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 30m |
| Polarité | Apolaire |
| Description | 30m x 0,53 mm x 3.00um |