Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VMS
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Marque: Thermo Scientific™ 26080-4950
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
- Phase stationnaire exclusive
- Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
- Parfaitement adaptées à la méthode EPA 8260B des États-Unis
- Similaires aux Rtx-VMS
Recommandé dans les cas suivants :
- Polluants organiques volatils
Spécification
0,18 mm | |
TraceGOLD | |
260°C | |
1,00 μm | |
20 m |
0,18 mm | |
TraceGOLD™ TG-VMS | |
GC / MS pour les polluants organiques volatils, GC / MS pour les composés de la méthode EPA 8260B des États-Unis | |
1 µm | |
Apolaire |