Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VMS
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Marque: Thermo Scientific™ 26080-4960
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
- Phase stationnaire exclusive
- Dimensions optimisées pour l'analyse des polluants organiques volatils
- Parfaitement adaptées à la méthode EPA 8260B des États-Unis
- Similaires aux Rtx-VMS
- Polluants organiques volatils
Spécification
0.18 mm | |
TraceGOLD™ TG-VMS | |
GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8260B Compounds | |
40m |
0.18mm | |
260°C | |
1 μm | |
Non-Polar |