Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-SQC
Veillez à la qualité de votre instrument Thermo Scientific lors de son installation sur site.
457.70€ - 815.26€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
---|---|
Type de fonctionnalité / d’interaction | Tests de référence uniquement |
Gamme de produits | TraceGOLD |
Épaisseur du film | 0,25 μm |
Quantité | Each |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10127904
|
Thermo Scientific™
26070-1300 |
15 m |
457.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10157664
|
Thermo Scientific™
26070-1420 |
30 m |
815.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Assurez la qualité de votre instrument Thermo Scientific lorsqu’il est installé sur le site au moyen de la colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC. La colonne de GC TraceGOLD TG-SQC est optimisée pour les tests de qualification du système lors de l’installation initiale ou pendant l’entretien et la maintenance d’un instrument installé. Cette colonne est uniquement recommandée pour les tests de référence.
Applications :
Tests de qualification du système (Thermo Scientific GC-MS)
Spécification
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
Each |
Tests de référence uniquement | |
0,25 μm |