Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-POLAR
Redéfinissez vos attentes en matière de colonnes GC à polarité élevée grâce aux colonnes Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR.
Marque:  Thermo Scientific™ 26082-5000
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10596375
  • 1515.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
Redéfinissez vos attentes en matière de GC-MS à polarité élevée grâce aux colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR qui sont spécifiquement conçues avec un polymère et un traitement de surface pour palier aux problèmes typiques des colonnes à polarité élevée.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase hautement polaire, 90 % biscyanopropyl / 10 % phénylcyanopropyl polysiloxane, non greffée
  • Moment dipolaire fort et sélectivité élevée pour les composés cis/trans ou les composés présentant des liaisons doubles conjuguées
  • Équivaut aux USP G8 et G48
Applications :
  • Esters méthyliques d’acide gras cis / trans (FAME)
  • Dioxines
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Autres utilisations :
  • Alcools
  • Aldéhydes
  • Biodiesel–FAME
Semblable à :
  • DB-23
  • HP-23
  • Rtx™™-2330
  • SP™-2330
  • SP™-2380
  • SPB™-2560
  • HP-88
  • Silar™™ 90c
  • CP-Sil 88 FAME
  • CP-Sil 88
  • BPX 70
  • BPX 90
Spécification
Spécification
0,25 mm
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-Polar
GC / MS de cis / trans FAME, GC / MS de dioxines
105 m
Épaisseur de 0,1 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 105 m de longueur
G8, G48
TraceGOLD
260/275°C
0,1 µm
Hautement polaire