Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-OCP I et II
Analysez les pesticides organochlorés et les herbicides avec un bleeding ultra-faible, une sensibilité supérieure, une excellente forme de pic et les plus hauts niveaux de reproductibilité.
Marque: Thermo Scientific™ 26078-2120
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Analysez les pesticides organochlorés et les herbicides avec un bleeding ultra-faible, une sensibilité supérieure, une excellente forme de pic et les plus hauts niveaux de reproductibilité grâce aux colonnes de chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I et TG-OCP II.
- Phase stationnaire exclusive
- Faible perte de phase stationnaire, idéales pour les applications GCMS
- Parfaitement adaptées aux méthodes de l'EPA des États-Unis 8081B, 8082A, 8151A, 504.1, 515, 508.1, 552.2
- Similaires aux Rtx-CL Pesticides
- Pesticides organochlorés
- Herbicides
Spécification
0.32 mm | |
TraceGOLD™ TG-OCP I | |
GC/MS, GC/MS for Herbicides | |
15m | |
15m x 0,32 mm x 0.50um |
0.32mm | |
340 ° C | |
0.5 μm | |
Non-Polar |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.