Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS
Optimisez l’analyse des matières organiques volatiles grâce à cette colonne GC à faible bleeding et à polarité moyenne dotée d’une grande stabilité thermique.
Marque: Thermo Scientific™ 26059-4900
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Les colonnes GC TraceGOLD TG-624 offrent une résolution de plus de 90 % des six premiers gaz de la méthode EPA 8260 et de la méthode EPA 524.4. Ces colonnes sont également idéales pour les méthodes EPA 624 et 608.
- Les colonnes GC TraceGOLD TG-624SilMS offrent une stabilité thermique élevée avec des températures maximales jusqu’à 320°C, ce qui est idéal pour l’analyse des matières organiques volatiles. Elles sont hautement inertes, offrant une excellente forme de pic pour une large gamme de composés.
- Phase à polarité faible à moyenne, similaire à 6 % cyanopropylphényl méthylpolysiloxane
- Haute stabilité thermique — températures maximales jusqu’à 320 °C
- Très inerte : une excellente forme de pic pour un large éventail de composés
- Équivaut à la phase USP G43
- Solvants résiduels
- Composés organiques volatils
- Alcools
- Composés oxygénés
- Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
- Une réduction du bleeding permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui entraîne une productivité accrue.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
- Alcools
- Cétones
- Solvants résiduels
- Composés volatiles
- Composés oxygénés
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Spécification
0.53 mm | |
0.53 mm | |
320°C | |
3 μm | |
Mid-Polar |
G43 | |
TraceGOLD™ TG-624 SilMS | |
GC/MS for Residual Solvents, GC/MS for Volatile Organic Compounds, GC/MS for Alcohols, GC/MS for Oxygenates | |
75 m | |
TG-624SilMS 75m x 0.53mm x 3.0µm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.