Learn More
Thermo Scientific™ Précolonnes GC TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection
Code produit. 11890443 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Granulométrie:
0,25 μm
0,5 μm
Comprend:
Dispositif de protection de 10 m
Dispositif de protection de 5 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11890443
Marque: Thermo Scientific™ 260961301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Précolonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection intégré pour une durée de vie prolongée de la colonne.
Les précolonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection offrent l’avantage d’un dispositif de protection intégré pour une durée de vie prolongée de la colonne.
L’utilisation d’une précolonne avec une colonne GC TraceGOLD TG-5SILMS permet une plus grande cohérence des résultats sur une période plus longue.
  • Avec SafeGuard intégré
  • Disponibles en plusieurs phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 330/350°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TG-5 SILMS
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Applications GC/MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC/MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC/MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés
Granulométrie 0,25 μm
Plage de températures -60°C à +350°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Faiblement polaire
Comprend Dispositif de protection de 10 m