Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes GC TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection
Pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection intégré pour une durée de vie prolongée de la colonne.
Marque: Thermo Scientific™ 26096-2235
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection offrent l’avantage d’un dispositif de protection intégré pour une durée de vie prolongée de la colonne.
L’utilisation d’une pré-colonne avec une colonne GC TraceGOLD TG-5SILMS permet une plus grande cohérence des résultats sur une période plus longue.
- Avec SafeGuard intégré
- Disponibles en plusieurs phases
Spécification
0,25 mm | |
0,25 mm | |
TG-5 SILMS | |
Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC / MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC / MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés | |
-60°C à +350°C | |
30 m | |
0,50 µm ; 0,25 mm de dia. int. ; avec dispositif de protection de 5 m |
G27, G36 | |
TraceGOLD | |
330/350°C | |
0,5 μm | |
0,5 µm | |
Faiblement polaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.