Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes GC TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection
Pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection intégré pour une durée de vie prolongée de la colonne.
Marque:  Thermo Scientific™ 26096-1425
434.52 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11810453
  • 849.23€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection offrent l’avantage d’un dispositif de protection intégré pour une durée de vie prolongée de la colonne.
L’utilisation d’une pré-colonne avec une colonne GC TraceGOLD TG-5SILMS permet une plus grande cohérence des résultats sur une période plus longue.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
330/350°C
0,25 mm
TG-5 SILMS
Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC / MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC / MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés
0,25 μm
Faiblement polaire
0,25 mm
TraceGOLD
G27, G36
0,25 μm
30 m
5 m SafeGuard