Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5SilMS
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,15 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS incorporent des groupes phényl dans la structure polymère pour une meilleure stabilité thermique, une déteinte réduite et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
- Phase silarylène à polarité faible présentant une sélectivité comparable à celle d’une phase 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- Conçue pour un bleeding faible et une inertie exceptionnelle
- Semblable aux colonnes DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 bleeding faible / MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recommandés dans les domaines suivants :
- Applications GC/MS utilisant des systèmes à trappe d’ions
- Composés aromatiques polycycliques
- Hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés
- Phtalates
- Phénols
- Amines
- Phosphates organiques
Spécification
Spécification
| Température max. | 330/350°C |
| Diamètre (métrique) | 0,32 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-5 SilMS |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | Applications GC/MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC/MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC/MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Faiblement polaire |
| Afficher plus |