Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC métalliques TraceGOLD™ TG-5MT
Code produit. 11840483 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique):
0,25 mm
0,25 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11840483
Marque: Thermo Scientific™ 26M983360
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plus grande stabilité et inertie à des températures élevées et en travaillant avec des composés hautement actifs.
Bénéficiez d’une stabilité et d’une inertie accrues à des températures élevées et lorsque vous travaillez avec des composés hautement actifs grâce aux colonnes de GC métalliques Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT. Elles offrent une plus grande robustesse sous une contrainte accrue.
  • Elles peuvent être utilisées à des températures élevées sans risque de bleeding ou de panne
  • Excellente inertie en cas d’utilisation de composés hautement actifs
  • Robustes sous la contrainte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 330/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes en métal)
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 MT
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Analyse des impuretés de solvants, GC/MS pour solvants résiduels et impuretés de solvants, GC/MS pour stupéfiants, pesticides, cogénères contenant des PCB et les mélanges d’Aroclor
Granulométrie 1,50 μm
Plage de températures -60°C à +430°C
Épaisseur du film 1,5 µm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Faiblement polaire