Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC métalliques TraceGOLD™ TG-5MT
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Bénéficiez d’une stabilité et d’une inertie accrues à des températures élevées et lorsque vous travaillez avec des composés hautement actifs grâce aux colonnes de GC métalliques Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT. Elles offrent une plus grande robustesse sous une contrainte accrue.
- Elles peuvent être utilisées à des températures élevées sans risque de bleeding ou de panne
- Excellente inertie en cas d’utilisation de composés hautement actifs
- Robustes sous la contrainte
Spécification
Spécification
| Température max. | 330/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes en métal) |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0.25 mm |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-5 MT |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS for Semi-Volatiles, Phenols, and Amines, GC/MS pour solvants résiduels et impuretés de solvants, GC/MS pour stupéfiants, pesticides, cogénères contenant des PCB et les mélanges d’Aroclor |
| Granulométrie | 1 μm |
| Plage de températures | -60°C à +430°C |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Afficher plus |