Learn More
Thermo Scientific™ Précolonnes GC TraceGOLD™ TG-5MS avec dispositif de protection
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Prolongez la durée de vie de la colonne et obtenez des résultats plus homogènes sur une période plus longue.
Prolongez la durée de vie de la colonne et obtenez des résultats plus homogènes sur une période plus longue. Les pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS avec SafeGuard offrent l’avantage d’un dispositif de protection SafeGuard intégré pour protéger la colonne.
- Avec SafeGuard intégré
- Disponibles en plusieurs phases
Spécification
Spécification
| Température max. | 330/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes en métal) |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs |
| Granulométrie | 0,25 μm |
| Plage de températures | -60°C à +330 / 350°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Afficher plus |