Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-35MS
Code produit. 10791957 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10791957
Marque: Thermo Scientific™ 260943340
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces colonnes pour une teneur en phényle plus élevée, fournissant ainsi des changements de temps de rétention et d’ordre d’élution utiles.
Les colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS offrent une teneur en phényle plus élevée, fournissant ainsi des changements de temps de rétention et d’ordre d’élution utiles.
  • Phase à polarité moyenne, 35 % diphényl / 65 % diméthylpolysiloxane
  • Équivaut à la phase USP G42
  • Similaire à Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides et herbicides organochlorés
  • Produits pharmaceutiques
  • Congénères de PCB
  • Mélanges Aroclor
  • Stérols
  • Acides résiniques
  • Esters de phtalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 300/320°C
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-35 MS
Type d’USP G42
À utiliser avec (application) GC / MS pour pesticides organochlorés et herbicides, GC/MS pour les produits pharmaceutiques, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor, les stérols, les acides résiniques et les esters de phtalate
Épaisseur du film 1,5 µm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 1,5 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 15 m de longueur