Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-35MS
Code produit. 10545815 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10545815
Marque: Thermo Scientific™ 260942130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes pour une teneur en phényle plus élevée, fournissant ainsi des changements de temps de rétention et d’ordre d’élution utiles.
Les colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS offrent une teneur en phényle plus élevée, fournissant ainsi des changements de temps de rétention et d’ordre d’élution utiles.
  • Phase à polarité moyenne, 35 % diphényl / 65 % diméthylpolysiloxane
  • Équivaut à la phase USP G42
  • Similaire à Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides et herbicides organochlorés
  • Produits pharmaceutiques
  • Congénères de PCB
  • Mélanges Aroclor
  • Stérols
  • Acides résiniques
  • Esters de phtalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 300/320°C
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-35 MS
Type d’USP G42
À utiliser avec (application) Analyse pharmaceutique, GC/MS pour les produits pharmaceutiques, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor, les stérols, les acides résiniques et les esters de phtalate
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 15 m de longueur