Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-35MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS offrent une teneur en phényle plus élevée, fournissant ainsi des changements de temps de rétention et d’ordre d’élution utiles.
- Phase à polarité moyenne, 35 % diphényl / 65 % diméthylpolysiloxane
- Équivaut à la phase USP G42
- Similaire à Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides et herbicides organochlorés
- Produits pharmaceutiques
- Congénères de PCB
- Mélanges Aroclor
- Stérols
- Acides résiniques
- Esters de phtalate
Spécification
Spécification
| Température max. | 300/320°C |
| Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-35 MS |
| Type d’USP | G42 |
| À utiliser avec (application) | GC / MS pour pesticides organochlorés et herbicides, GC/MS pour les produits pharmaceutiques, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor, les stérols, les acides résiniques et les esters de phtalate |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Description | Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 15 m de longueur |