Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-225MS
Bénéficiez d’une meilleure stabilité thermique et d’une efficacité accrue grâce à ces colonnes.
Marque: Thermo Scientific™ 26083-2230
Description
Obtenez une meilleure stabilité thermique et une efficacité accrue grâce aux colonnes GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-225MS.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles- Phase polaire, 50 % cyano propylméthyl / 50 % phénylméthyl polysiloxane
- Un processus de désactivation novateur pour le siloxane pour réduire la traînée et améliorer l’efficacité par rapport à des colonnes comparables
- Équivaut aux phases USP G7, G19
Applications :
- Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
- Glucides
- Stérols
- Arômes
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
- Cette colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents et son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
- Acétates d’alditol (sucres)
- FAME
- Autres utilisations :
- Cétones
- Semblable à :
- Rtx™-225
- DB-225
- HP-225
- SPB™-225
Spécification
220/240°C | |
0,25 mm | |
G7, G19 | |
0,5 μm | |
Polaire |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-225 MS | |
GC / MS pour les FAME, GC / MS pour glucides, GC / MS pour stérols, GC / MS pour les composés à parfum | |
30 m | |
Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 30 m de longueur |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.