Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1MT pour métaux
Repoussez les limites de vos analyses grâce à ces colonnes apolaires pour métaux, conçues pour une utilisation à des températures élevées.
432.00€ - 775.04€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12602745
|
Thermo Scientific™
26M99-4120 |
5 m | 0,53 mm | 0,88 μm |
537.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15257488
|
Thermo Scientific™
26M99-0710 |
12 m | 0,53 mm | 1 μm |
649.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12612745
|
Thermo Scientific™
26M99-4130 |
5 m | 0,53 mm | 0,1 μm |
560.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15820920
|
Thermo Scientific™
26M99-3480 |
10 m | 0,53 mm | 2,65 μm |
432.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11805712
|
Thermo Scientific™
26M99-2960 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11835712
|
Thermo Scientific™
26M99-4100 |
6 m | 0,53 mm | 0,15 µm | N/A | N/A | N/A | |||||
11895702
|
Thermo Scientific™
26M99-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11885702
|
Thermo Scientific™
26M99-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
775.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11875702
|
Thermo Scientific™
26M99-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
443.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Repoussez les limites de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT. Ces colonnes apolaires pour métaux vous permettent de travailler à des températures jusqu’à 430 °C sans aucun compromis en termes de performances lors de l’analyse de composés hautement actifs et agressifs.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :- Apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
- Bleeding faible pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Stable à 430 °C
- Hydrocarbures
- Impuretés de solvants
- Congénères de biphényle polychloré (PCB)
- Mélanges Aroclor
- Distillation simulée
- Stupéfiants
- Matières odorantes à base de gaz naturel
- Huiles essentielles
- Pesticides
- Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux. La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou complexes.
- Hydrocarbures
- Composés organiques de la gamme essence (GRO)
- Stupéfiants
- PCB
- Composés aromatiques chlorés
- Pesticides organochlorés
- Pesticides organophosphorés
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Paraffines
- Polywax
- Pyréthrinoïdes
- Composés semi-volatils
- Xylènes
- MXT™-1
- DB-1
- DB-1MS
- HP-1
- HP-1MS
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- MDN-1
- CP-Sil 5 CB
- VF-1ms
- ZB-1HT
Spécification
Jusqu’à 430°C | |
Apolaire |