Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes GC TraceGOLD™ TG-1MS avec dispositif de protection
Prolongez la durée de vie des colonnes grâce à une pré-colonne intégrée à cette colonne GC.
Marque:  Thermo Scientific™ 26099-2985
Code produit. 11810463
  • 911.97€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Prolongez la durée de vie des colonnes grâce à une pré-colonne intégrée à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS avec dispositif de protection, qui prolonge la durée de vie de la colonne analytique.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Mêmes caractéristiques de performances que la colonne GC TraceGOLD TG-1MS apolaire
  • Aucun effet sur les performances lors de la coupe de la colonne pendant les opérations de maintenance courante
Applications :
  • Hydrocarbures
  • Biphényles polychlorés (PCB)
  • Stupéfiants
  • Composés organiques de la gamme essence (GRO)
  • Gaz de raffinerie
  • Huiles essentielles
  • Pesticides
Une révolution avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
  • La réduction du bleeding des colonnes étend l’intervalle entre lade maintenance planifiée et prolonge la durée de vie de la colonne analytique, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou complexes.
Recommandés pour :
  • Hydrocarbures
  • GRO
  • Stupéfiants
  • PCB
Autres utilisations :
  • Composés aromatiques chlorés
  • Pesticides organochlorés
  • Pesticides organophosphorés
  • Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
  • Paraffines
  • Polywax
  • Pyréthroïdes
  • Composés semi-volatils
  • Xylènes
Semblable à :
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB à faible bleeding/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
330/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes en métal)
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC/MS pour un rapport signal/bruit optimal, une sensibilité et une intégrité MS
-60°C à +330 / 350°C
30 m
0,53 mm
TraceGOLD
G2
1 μm
1 μm
Apolaire
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.