Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes GC TraceGOLD™ TG-1MS avec dispositif de protection
Prolongez la durée de vie des colonnes grâce à une pré-colonne intégrée à cette colonne GC.
Marque:  Thermo Scientific™ 26099-1425
Code produit. 11800463
  • 724.93€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Prolongez la durée de vie des colonnes grâce à une pré-colonne intégrée à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS avec dispositif de protection, qui prolonge la durée de vie de la colonne analytique.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
330/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes en métal)
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC / MS pour un rapport signal / bruit, une sensibilité et une intégrité MS optimum
0,25 μm
Apolaire
0,25 mm
TraceGOLD
G2
0,25 μm
30 m
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.