Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Pour obtenir un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité MS optimum dans un large éventail d’applications, la colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS apolaire constitue un excellent choix.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
- Apolaires, 100 % diméthyl polysiloxane
- Équivaut à la phase USP G2
- Bleeding exceptionnellement faible
- Applications :
- Hydrocarbures
- Biphényles polychlorés (PCB)
- Stupéfiants
- Composés organiques de la gamme essence (GRO)
- Gaz de raffinerie
- Huiles essentielles
- Pesticides
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- La réduction du bleeding des colonnes prolonge leur durée de vie, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité d’un cycle à l’autre et d’un lot à l’autre.
- Leur excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandées dans les cas suivants :
- Hydrocarbures
- GRO
- Stupéfiants
- PCB
Autres utilisations :
- Composés aromatiques chlorés
- Pesticides organochlorés
- Pesticides organophosphorés
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Paraffines
- Polywax
- Pyréthroïdes
- Composés semi-volatils
- Xylènes
- Semblable à :
- Rxi™-1 ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1 ms
- CP-Sil 5 CB Faible bleeding / MS
Spécification
Spécification
| Température max. | 330 / 350°C pour colonnes standard ; 430°C pour colonnes métalliques |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| Type d’USP | G2 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour hydrocarbures, impuretés de solvants, congénères PCB et mélanges d’Aroclor, GC/MS pour la distillation simulée, les stupéfiants, les gaz odorants naturels, les huiles essentielles et les pesticides |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Apolaire |
| Afficher plus |