Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Pour obtenir un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité MS optimum dans un large éventail d’applications, la colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS apolaire constitue un excellent choix.
- Apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
- Équivaut à la phase USP G2
- Bleeding exceptionnellement faible
- Applications :
- Hydrocarbures
- Biphényles polychlorés (PCB)
- Stupéfiants
- Composés organiques de la gamme essence (GRO)
- Gaz de raffinerie
- Huiles essentielles
- Pesticides
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
- La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
- Hydrocarbures
- GRO
- Stupéfiants
- PCB
- Composés aromatiques chlorés
- Pesticides organochlorés
- Pesticides organophosphorés
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Paraffines
- Polywax
- Pyréthroïdes
- Composés semi-volatils
- Xylènes
- Semblable à :
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB à faible bleeding / MS
Spécification
Spécification
| Température max. | 330 / 350°C pour colonnes standard ; 430°C pour colonnes métalliques |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| Type d’USP | G2 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour hydrocarbures, impuretés de solvants, congénères PCB et mélanges d’Aroclor, GC/MS pour la distillation simulée, les stupéfiants, les gaz odorants naturels, les huiles essentielles et les pesticides |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Polarité | Apolaire |
| Afficher plus |