Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-17MS
Code produit. 10177614 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
1,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10177614
Marque: Thermo Scientific™ 260893360
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes pour les applications GCMS qui nécessitent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS sont particulièrement adaptées aux applications GCMS qui requièrent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
  • Phase à polarité modérée, à 50 % de diphényl / 50 % de diméthyl polysiloxane
  • Idéales pour une analyse de confirmation
  • Excellente inertie pour les composés actifs tels que les pesticides
  • Bleeding très faible, idéal pour les analyses par GCMS
  • Similaire à Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides et herbicides
  • Acides résiniques
  • Esters de phtalate
  • Triglycérides
  • Stérols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 300/320°C
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-17 MS
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) Analyse des triglycérides, GC/MS pour les acides résiniques, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides, GC/MS pour stérols
Épaisseur du film 1,5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 1,5 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 30 m de longueur