Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
- Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
- Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
- Optimales pour des analyses de confirmation
- Équivaut à la phase USP G46
- Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
Spécification
Spécification
| Température max. | 260/280°C |
| Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| Type d’USP | G46 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour les alcools, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Description | Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 30 m de longueur |