Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-1701MS
Comprend un mélange de groupes cyano et phényl pour une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 26090-2970
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
- Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
- Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
- Optimales pour des analyses de confirmation
- Équivaut à la phase USP G46
- Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
Spécification
0,32 mm | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-1701 MS | |
GC / MS pour les alcools, GC / MS pour les pesticides, GC / MS pour les oxygénés, GC / MS pour les cogénères PCB, GC / MS pour les mélanges d’Aroclor | |
30 m | |
Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur |
G46 | |
TraceGOLD | |
260/280°C | |
1 µm | |
Mi-polaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.