Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Comprend un mélange de groupes cyano et phényl pour une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 26090-2110
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
- Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
- Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
- Optimales pour des analyses de confirmation
- Équivaut à la phase USP G46
- Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
Spécification
260/280°C | |
0.25 mm | |
G46 | |
0,5 μm | |
Mi-polaire |
0.25 mm | |
TraceGOLD™ TG-1701 MS | |
GC/MS pour les alcools, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor | |
15 m | |
0.5umthickness; 0.25mm ID; 15m length |