Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1301MS
Code produit. 10514465 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 m
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
75 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,4 µm
1,5 μm
1,5 µm
1,8 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10514465
Marque: Thermo Scientific™ 260911300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre un bleeding faible, une excellente reproductibilité et homogénéité de colonne à colonne même avec des détecteurs sensibles tels que les ECD et MS.
Les colonnes de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS offrent un bleeding faible et une excellente reproductibilité et homogénéité de colonne à colonne même avec des détecteurs sensibles comme les ECD et MS.
  • Phase à polarité faible à modérée, 6 % de cyanopropylphényl / 94 % de diméthyl polysiloxane
  • Grande longévité
  • Excellente inertie
  • Équivaut à la phase USP G43
  • Semblable à : Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommandé dans les cas suivants :
  • Alcools
  • Matières organiques volatiles
  • Composés oxygénés
  • Solvants résiduels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 260/280°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-1301 MS
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) ECD et GC/MS pour alcools, ECD et GC/MS pour les composés organiques volatils, ECD et GC/MS pour oxygénats, ECD et GC/MS pour solvants résiduels
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 15 m de longueur