Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données de température USB à usage unique TraceableOne™
L’enregistreur de température USB à usage unique TraceableOne™ génère automatiquement un rapport de données PDF via le port USB.
Marque: Fisherbrand™ 18004-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Indicateur d’alarme LED pour une indication visuelle de l’état
- Délai de 30 minutes avant le début de l’enregistrement pour une meilleure précision de l’enregistrement
- La pochette de protection en plastique maintient un niveau d’étanchéité IP67
- Code-barres pour une lecture en interne
- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Spécification
Enregistreur de données, température USB à usage unique | |
16 000 relevés, 60 jours, 6 minute d’intervalle | |
Voyant LED | |
2 ans | |
USB | |
-20°C à -15°C |
Pas d’affichage | |
NIST | |
3,0 V CR2450 | |
1 | |
max. |