Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données de température USB à usage unique TraceableOne™
L’enregistreur de température USB à usage unique TraceableOne™ génère automatiquement un rapport de données PDF via le port USB.
Marque:  Fisherbrand™ 18004-04
Code produit. 17357619
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Indicateur d’alarme LED pour une indication visuelle de l’état
  • Délai de 30 minutes avant le début de l’enregistrement pour une meilleure précision de l’enregistrement
  • La pochette de protection en plastique maintient un niveau d’étanchéité IP67
  • Code-barres pour une lecture en interne
  • Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Spécification
Spécification
16 000 relevés, 30 jours, 3 minute d’intervalle
2°C à 8°C