Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données utilisateur unique TraceableOne™ 40/boîte
Code produit. p-8621003 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types d’alarme:
Préprogrammé entre -20deg;C et - 15deg;C
Préprogrammé entre 2deg;C et 8deg;C
Mémoire des données:
Intervalle d’enregistrement de 10 minutes, durée d’enregistrement de 90 jours
Intervalle d’enregistrement de 1 minutes, durée d’enregistrement de 10 jours
Intervalle d’enregistrement de 3 minutes, durée d’enregistrement de 30 jours
Intervalle d’enregistrement de 6 minutes, durée d’enregistrement de 60 jours
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 16039511
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez l’enregistreur dès sa sortie de la boîte pour suivre les conditions environnementales des réactifs, des échantillons cliniques, des vaccins, des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires pendant leur transport. Le pack de 40 enregistreurs de données pour utilisateur unique Fisherbrand™ TraceableOne™ permet de surveiller le matériel à chaque étape.
  • L’enregistreur génère un rapport PDF
  • Téléchargez-le directement sur votre PC
  • Aucun logiciel requis
  • Compact
  • Usage unique
  • Les LED clignotant en rouge et en vert indiquent si l’enregistreur enregistre des données, s’il a arrêté l’enregistrement et si une alarme a été déclenchée
  • Appuyez sur démarrer pour commencer l’enregistrement des données de température cruciales, avec un délai de 30 minutes avant le début de la journalisation
Spécification
Type Enregistreur de données à usage unique
Mémoire des données Intervalle d’enregistrement de 3 minutes, durée d’enregistrement de 30 jours
Étalonnage Oui
Types d’alarme Préprogrammé entre -20deg;C et - 15deg;C
Software Type Aucun logiciel requis, téléchargez les données au format de rapport PDF
Description 40/boîte
Comprend Certificat Traceable de calibrage par lot
Indice IP IP 67
À utiliser avec (application) Échantillons pour transport réfrigéré
Précision (température) plusmn;0,5deg;C de -20deg; à 40deg;C, sinon plusmn;1deg;C
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (métrique) -30°C à +70°C
Longueur (métrique) 8,89 cm
Alimentation électrique Alimentation par pile