Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre enregistreur de données WiFi à très basse température TraceableLIVE™ avec notification à distance
Maintenant avec l'abonnement d'essai GRATUIT de TraceableLIVE de 30 jours (pour un seul utilisateur) ! Restez connecté à vos environnements critiques avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur personnel, et ce, en toute simplicité, efficacité et fiabilité.
533.00€ - 540.00€
Spécification
Type Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur à enregistrement de données par WiFi
Type d’affichage Digital
Étalonnage Étalonnage de la température en plusieurs points
Types d’alarme Push mobile, E-mail, SMS
Software Type TraceableLIVE
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15661904
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
61011-44
2 sondes en acier inoxydable 316, guide de démarrage rapide, batteries, aimants, Velcro, fixation murale et certificat Traceabletrade;
540.00€
1 pièce
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15651904
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
90013-74
1 sonde en acier inoxydable 316, guide de démarrage rapide, batteries, aimants, Velcro, fixation murale et certificat Traceabletrade;
533.00€
1 pièce
Expédition estimée: 10-09-2025
Description
Restez connecté à vos environnements critiques avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur personnel, et ce, en toute simplicité, efficacité et fiabilité.
Utilisez l’application TraceableLIVE™† ou rendez-vous sur Traceablelive.com† sur n’importe quel navigateur pour consulter vos températures actuelles, contrôler les paramètres de vos alarmes, parcourir votre historique d’enregistrement de données, examiner et générer des rapports ou accorder un accès aux données à d’autres membres de l’équipe.
  • Suivi à distance de la température et plus encore via une connexion à un point d’accès WiFi existant
  • Alertes : alarme de température, interruption de la connexion, batterie faible
  • Interface de données cloud ne nécessitant aucun logiciel local ; visibilité des données Web, Android, Apple IOS
  • Transmission et suivi permanents des données via une connexion SSL cryptée SÉCURISÉE
  • Réception de notifications push mobile / par e-mail / par SMS
  • Évolutivité illimitée : utilisation de TraceableLIVE™ dans des laboratoires individuels ou dans tout un réseau d’établissements
  • Étalonnage de température à plusieurs points traçable NIST
Nécessite un abonnement TraceableLIVE
Spécification
Spécification
Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur à enregistrement de données par WiFi
Étalonnage de la température en plusieurs points
TraceableLIVE
Interface de données sur le cloud
plusmn;0,1deg;°C
-90,00°C à +105,00°C
Digital
Push mobile, E-mail, SMS
Certificat Traceable assurant la précision délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) laboratoire d’étalonnage agréé par A2LA
Suivi à distance de la température
0,01°
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Thermomètre enregistreur de données WiFi à très basse température TraceableLIVE™ avec notification à distance