Learn More
Fisherbrand™ Hygromètre / thermomètre enregistreur de données WiFi TraceableLIVE™ avec système de notification à distance
Code produit. p-6960074 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0,00°C à 50,00°C
0,00°C à 60,00°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15681904
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Restez connecté à votre laboratoire grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur personnel. Affichez les températures et les humidités actuelles, contrôlez les paramètres d’alarme, affichez l’historique de l’enregistrement des données et générez des rapports à l’aide de TraceableLIVE™ ou consultez Traceablelive.com sur n’importe quel navigateur.
Restez connecté à votre laboratoire grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur personnel.Affichez les températures et les humidités actuelles, contrôlez les paramètres d’alarme, affichez l’historique de l’enregistrement des données et générez des rapports à l’aide de l’application TraceableLIVE™ ou consultez Traceablelive.com sur n’importe quel navigateur.
  • Surveiller la température, l’humidité et bien plus encore
  • Surveiller sur place ou à distance ; l’appareil se connecte aux périphériques WiFi connectés au WiFi existant
  • Alertes : alarme d’humidité, température, perte de connectivité, pile faible
  • Applications basées sur le cloud, ce qui signifie qu’aucune installation logicielle locale n’est requise ; interfaces web, Android et iOS
  • Réception de notifications PUSH MOBILE / PAR E-MAIL / PAR SMS
  • Transmission et suivi en permanence des données via une connexion SSL cryptée SÉCURISÉE
  • Évolutivité illimitée : utilisation de TraceableLIVE™ dans des laboratoires individuels ou dans tout un réseau d’établissements
  • Étalonnage de l’humidité à plusieurs points traçable NIST accrédité
  • Nécessite l’abonnement TraceableLIVE™ ; l’abonnement gratuit peut comporter 3 périphériques maximum
Remarque : Nécessite un abonnement TraceableLIVE™. Consulter le site traceablelive.com pour plus de détails.
Spécification
Type Hygromètre / thermomètre à enregistrement des données WiFi
Type d’affichage Digital
Étalonnage Étalonnage de l’humidité en plusieurs points
Types d’alarme Push mobile, E-mail, SMS
Software Type Web, Android, Apple IOS
Comprend Capteur d’humidité / de température, câble 10 pi, guide de démarrage rapide, piles, aimants, Velcro, fixation murale et certificat Traceable™
Interface Interface de données sur le cloud
Précision (humidité relative) plusmn;3 % HR [20 à 80] % HR, plusmn;5 % HR dans le cas contraire
Précision (température) plusmn;0,4°C
Plage d’humidité 0 à 100%
Résolution (humidité relative) 0,01%
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) 32°F to 140°F
Plage de températures (métrique) 0,00°C à 60,00°C