Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres pour réfrigérateur / congélateur enregistreur de données WiFi TraccableLIVE™ avec notification à distance
Un moyen simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur personnel.
303.00€ - 335.00€
Spécification
Type | Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur à enregistrement de données par WiFi |
---|---|
Type d’affichage | Digital |
Étalonnage | Étalonnage de la température en plusieurs points |
Types d’alarme | Push mobile, E-mail, SMS |
Software Type | Web, Android, Apple IOS |
Includes: deux sondes, guide de démarrage rapide, batteries, aimants, Velcro, fixation murale et certificat Traceable™
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15611904
|
Fisherbrand™
90010-15 |
2 Bottle Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
N/A
|
N/A | |||||
15621904
|
Fisherbrand™
61011-17 |
1 Bottle and 1 Bullet™ Probe, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
N/A
|
N/A | |||||
15631904
|
Fisherbrand™
61010-54 |
2 Bullet™ Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
N/A
|
N/A | |||||
15641904
|
Fisherbrand™
61010-47 |
2 Stainless Steel Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
N/A
|
N/A | |||||
Description
Un moyen simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur personnel.
L’utilisateur peut utiliser l’application TraceableLIVE™ ou consulter le site Traceablelive.com sur n’importe quel navigateur pour afficher les températures actuelles, contrôler les paramètres d’alarme, afficher l’historique d’enregistrement des données, afficher et générer des rapports et autoriser les autres membres de l’équipe à avoir accès à n’importe quel équipement TraceableLIVE™ à tout moment.Caractéristiques :
- Surveillance de la température et bien plus, localement ou à distance : se connecte au Wi-Fi existant
- Alertes : alarme de température, interruption de la connexion, batterie faible
- Interface de données cloud ne nécessitant aucun logiciel local ; visibilité des données Web, Android, Apple IOS
- Transmission et suivi permanents des données via une connexion SSL cryptée SÉCURISÉE
- Réception de notifications PUSH MOBILE / PAR E-MAIL / PAR SMS
- Évolutivité illimitée : utilisation de TraceableLIVE™ dans des laboratoires individuels ou dans tout un réseau d’établissements
- Étalonnage de température à plusieurs points traçable NIST
Certifications
Comprend un certificat d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) agréé par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures des unités SI par l’intermédiaire du NIST ou d’autres instituts de métrologie nationaux (INM) reconnus.
Spécification
Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur à enregistrement de données par WiFi | |
Étalonnage de la température en plusieurs points | |
Web, Android, Apple IOS | |
±0,25°C entre -40 et 60°C ; sinon ±0,50°C | |
-58°F to +140°F |
Digital | |
Push mobile, E-mail, SMS | |
Interface de données sur le cloud | |
0,01° | |
-50°C à +60°C |