Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre / hygromètre à imprimante Traceable™
Fournit des résultats sur copie papier permanente
667.00€
Spécification
Résolution | 0,001 |
---|---|
Résolution de la température | 0,1°F |
Comprend | Sondes d’humidité / T1 et T2 et câbles, support de sonde, papier, mallette de transport, six piles AAA et Certificat Traceable |
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Type | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Type | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11739835
|
Fisherbrand™
90029-41 |
3 x 1,5 x 7,5 po. (7,6 x 3,8 x 19 cm) | Hygromètre / thermomètre à imprimante | 19cm | 7,6cm |
667.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Fournit des résultats sur copie papier permanente. Les hygromètres / thermomètres à imprimante Fisher Scientific™ Traceable™ sont des unités fiables qui permettent de surveiller l’humidité relative et la température dans un laboratoire, une usine et sur le terrain. Idéal pour une utilisation dans les hottes, les salles blanches, les zones de stockage des aliments, la fabrication de médicaments, toutes les analyses de la qualité de l’air et les chambres environnementales.
- Imprime automatiquement l’humidité / la température actuelles, la température 2, le point de rosée, la date et l’heure à n’importe quel intervalle programmé ou en appuyant sur un bouton
- L’imprimante peut être programmée pour imprimer automatiquement et de manière répétée n’importe quel incrément de 6 secondes à 59 minutes, 59secondes
- Répond en moins de 10 secondes
- Heure affichée selon le système de 24 h à la minute
- Le boîtier en plastique ABS robuste est résistant aux produits chimiques et aux chocs
- L’imprimante fournit une copie papier conforme aux normes de contrôle qualité actuelles les plus rigoureuses
Humidité relative
- Plage : 10 à 95 % HR
- Résolution de 0,1 %
- Précision : ±3 HR % en milieu de gamme, 5 % HR partout ailleurs
Température T1
- Plage : -20° à +60°C (-4° à +140°F)
- Résolution de 0,1°
- Précision : ±1°C (±1,8°F)
Température T2
- Plage : -200° à +1333°C (-328° à +2431°F)
- Précision : ±0,2 % de la mesure plus 1,8°C
- Résolution : 0,1°C (de -200° à +999°C), 0,1°F (-328° à +999.9°F), sinon 1,0°
Informations sur la commande
Dimensions : 7,5 x 3 x 1,5 po (19,1 x 7.6 x 3,8 cm). Sonde d’humidité, 0,75 po de diamètre x 6,25 po de long, poids 10 oz. Adaptateur pour fonctionnement CA continu disponible (11-661-17C, à commander séparément).
Certifications
Un certificat Traceable est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Compliance
Satisfait aux exigences fédérales relatives aux spécifications CLIA.
Spécification
0,001 | |
0,1°F | |
Sondes d’humidité / T1 et T2 et câbles, support de sonde, papier, mallette de transport, six piles AAA et Certificat Traceable | |
ISO 17025, A2LA, NIST |