Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres résistants à l’eau Traceable™ Precision Lollipop™
Code produit. p-8933016 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Gaine protectrice, support pour coupelle d’aspiration, support pour crochet et boucle, support magnétique, batterie CR2032 et certificat NIST Traceable (avec données)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16506820
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce thermomètre numérique et résistant à l’eau fournit des résultats en deux secondes
  • Comprend le certificat NIST-Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
  • Boîtier étanche IP64 permettant des mesures fiables, même dans des environnements humides
  • Rappel rapide des mesures min/max et permutation entre °F et °C en appuyant sur un bouton
  • Lecture dans n’importe quelle position et condition d’éclairage grâce à un écran rétroéclairé pouvant être tourné jusqu’à 180°C
  • Choisissez entre un capteur intégré ou un capteur câblé de 9 pi (2,7 m)
Spécification
Type Thermomètre Lollipop
Résolution 0.1°C
Précision ±0,5°C de 20°C à 200°C ; sinon ±1°C
Plage de températures (métrique) -50°C to +250°C
Précision de la température ±1.5°C
Description Sonde intégrée
Type d’affichage LCD
Plage de températures (impériale) –58°F à 482°F
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (impériale) de sonde 8 po
Longueur (métrique) 30,48 cm
Longueur (métrique) de sonde 20.3 cm
Largeur (impériale) 1 po
Largeur (métrique) 2,54 cm
Hauteur (impériale) 2 po
Hauteur (métrique) 5,08 cm
Diamètre (impériale) de la sonde 3/16 in.
Diamètre (métrique) de la sonde 0.48 cm
Poids (impériale) 2 lb
Poids (métrique) 0,907 kg
À utiliser avec (application) Surveillance de la température
Comprend Gaine protectrice, support pour coupelle d’aspiration, support pour crochet et boucle, support magnétique, batterie CR2032 et certificat NIST Traceable (avec données)
Certifications/Conformité NIST